Läs mer
2-brom-1-(1,3-tiazol-2-yl)etanon,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10689564
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10689564 250 mg 250mg
10699564 1 g 1g
10567054 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10689564 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC09505CB
Kemiska identifierare
CAS 3292-77-1
Molekylformel C5H4BrNOS
Molekylvikt (g/mol) 206.06
MDL-nummer MFCD06411540
InChI-nyckel AQRFTRDAOYSMEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-thiazol-2-yl ethanone, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-bromoacetyl-1,3-thiazole, 2-bromo-1-thiazol-2-yl-ethanone, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-thiazolyl, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl-1-ethanone, 1-bromo-1,3-thiazole-2-yl ethane-2-one, 2-bromoacetylthiazole, 2-bromoacetyl thiazole
PubChem CID 2795212
IUPAC-namn 2-brom-l-(1,3-tiazol-2-yl)etanon
LEDER BrCC(=O)C1=NC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(1, 3-thiazol-2-yl)ethanone
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 206.06
Procent renhet 97%