Läs mer
2-bromo-1-(1,3-tiazol-2-yl)etanon, TRC
Produktkod. 30329798
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30329798 500 mg
30338793 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30329798 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB688408500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanone
CAS 3292-77-1
Molekylformel C5H4BrNOS
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H4BrNOS/c6-3-4(8)5-7-1-2-9-5/h1-2H,3H2
LEDER BrCC(=O)c1nccs1
IUPAC-namn 2-bromo-1-(1,3-tiazol-2-yl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 206.06
Formel vikt 204.9197