Läs mer
2-bromo-1-(1,3-tiazol-2-yl)etanon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanone |
| CAS | 3292-77-1 |
| Molekylformel | C5H4BrNOS |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4BrNOS/c6-3-4(8)5-7-1-2-9-5/h1-2H,3H2 |
| LEDER | BrCC(=O)c1nccs1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1-(1,3-tiazol-2-yl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.06 |
| Formel vikt | 204.9197 |