Läs mer
2-Bromo-1,1'-bifenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PBB-No. 1 |
| CAS | 2052-07-5 |
| Molekylformel | C12 H9 Br |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | PBB 1 (2-Bromobiphenyl), 1,1'-Biphenyl, 2-bromo-, Biphenyl, 2-bromo- (6CI,7CI,8CI), 2-Bromo-1,1'-biphenyl, 1-Bromo-2-phenylbenzene, 2-Biphenyl bromide, 2-Biphenylyl bromide, 2-Bromobiphenyl, 2-Phenylbromobenzene, NSC 67353, PBB 1, m-Biphenyl bromide, o-Biphenyl bromide, o-Bromobiphenyl |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9Br/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H |
| LEDER | Brc1ccccc1c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2-fenylbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.1 |
| Formel vikt | 231.9888 |