Läs mer
2-Bromo-1,1-dimethoxyethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-1,1-dimethoxyethane |
| CAS | 7252-83-7 |
| Molekylformel | C4H9BrO2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,1-Dimethoxy-2-bromoethane, 1-Bromo-2,2-dimethoxyethane, 2,2-Dimethoxy-1-bromoethane, 2,2-Dimethoxybromoethane, 2,2-Dimethoxyethyl Bromide, 2-Bromoacetaldehyde Dimethyl Acetal, Bromoacetaldehyde Dimethyl Acetal, Bromoacetoaldehyde Dimethyl Acetal, NSC 73700 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9BrO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(CBr)OC |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1,1-dimethoxyethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.02 |
| Formel vikt | 167.9786 |