Läs mer
2-brom-l-(1-metyl-lH-bensimidazol-5-yl)etanonhydrobromid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10255244
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10255244 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
11320577 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10255244 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC13655DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-07-2026
Kemiska identifierare
CAS 944450-78-6
Molekylformel C10H10Br2N2O
Molekylvikt (g/mol) 334.011
MDL-nummer MFCD09817461
InChI-nyckel LRWGKOQDEBXXPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzimidazol-5-yl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzo d imidazol-5-yl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzimidazol-5-yl ethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-1-methyl-1,3-benzodiazol-5-yl ethanone hydrobromide, c10h9brn2o.hbr, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl-ethanone.hbr, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzo d imidazol-5-yl ethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzimidazol-5-yl ethan-1-one-hydrogen bromide 1/1
PubChem CID 24229460
IUPAC-namn 2-brom-l-(l-metylbensimidazol-5-yl)etanon;hydrobromid
LEDER CN1C=NC2=C1C=CC(=C2)C(=O)CBr.Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl)ethanone hydrobromide
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 334.01
Procent renhet 97%