Läs mer
2-brom-1-(2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-5-yl)-1-etanon, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10692433
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10692433 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10374562 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10692433 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC01405CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 19815-97-5
Molekylformel C10H9BrO3
Molekylvikt (g/mol) 257.08
MDL-nummer MFCD04972617
InChI-nyckel BSROYFIAEPSLCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-5-yl ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl ethanone, 5-bromoacetyl-1,4-benzodioxane, 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl ethan-1-one, 5-bromoacetyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 2-bromanyl-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl ethanone, 1-2h,3h-benzo 2,3-e 1,4-dioxin-5-yl-2-bromoethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl
PubChem CID 2795035
IUPAC-namn 2-brom-1-(2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-5-yl)etanon
LEDER BrCC(=O)C1=C2OCCOC2=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(2, 3-dihydro-1, 4-benzodioxin-5-yl)-1-ethanone
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 257.08
Procent renhet 97%