Läs mer
2-brom-1-(2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-6-yl)etan-1-on, Thermo Scientific™
Produktkod. 10408002
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10408002 1 g 1g
10581692 250 mg 250mg
10123444 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10408002 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC01305DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 4629-54-3
Molekylformel C10H9BrO3
Molekylvikt (g/mol) 257.08
MDL-nummer MFCD00099402
InChI-nyckel CSSHRKYOZTZFCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxin-6-yl ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydrobenzo 1,4-dioxin-6-yl ethanone, 1,4-benzodioxan-6-ylbromomethyl ketone, 2-bromo-1-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-yl-ethanone, ethanone,2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl
PubChem CID 2776171
LEDER BrCC(=O)C1=CC=C2OCCOC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(2, 3-dihydro-1, 4-benzodioxin-6-yl)ethan-1-one
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 2-brom-1-(2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-6-yl)etanon
Formel vikt 257.08
Procent renhet 95%