Läs mer
2-brom-1-(2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-6-yl)etan-1-on, Thermo Scientific™
Produktkod. 10581692
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10581692 250 mg 250mg
10408002 1 g 1g
10123444 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10581692 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC01305CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 4629-54-3
Molekylformel C10H9BrO3
Molekylvikt (g/mol) 257.08
MDL-nummer MFCD00099402
InChI-nyckel CSSHRKYOZTZFCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxin-6-yl ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydrobenzo 1,4-dioxin-6-yl ethanone, 1,4-benzodioxan-6-ylbromomethyl ketone, 2-bromo-1-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-yl-ethanone, ethanone,2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl
PubChem CID 2776171
LEDER BrCC(=O)C1=CC=C2OCCOC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(2, 3-dihydro-1, 4-benzodioxin-6-yl)ethan-1-one
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 2-brom-1-(2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-6-yl)etan-1-on
Formel vikt 257.08
Procent renhet 95%