Läs mer
2-brom-1-(2-(4-klorfenyl)-4-metyl-1,3-tiazol-5-yl)-1-etanon, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10644553
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10644553 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10492033 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10644553 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00935DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 54001-36-4
Molekylformel C12H9BrClNOS
Molekylvikt (g/mol) 330.62
MDL-nummer MFCD04115414
InChI-nyckel MDZFMZALZSZQSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 5-bromoacetyl-4-methyl-2-4'-chlorophenyl thiazole, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methylthiazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-5-thiazolyl ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-thiazol-5-yl ethanone, 2-bromanyl-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-one
PubChem CID 2794647
IUPAC-namn 2-brom-l-[2-(4-klorfenyl)-4-metyl-l,3-tiazol-5-yl]etanon
LEDER CC1=C(SC(=N1)C1=CC=C(Cl)C=C1)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-[2-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1, 3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 330.63
Procent renhet 95%