Läs mer
2-brom-1-(2,4-dimetylfenyl)etan-1-on, Thermo Scientific™
Produktkod. 10130692
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10130692 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10293022 10 g Bärnstensglasflaska 10g
10422074 25 g Bärnstensglasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10130692 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD00248DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 26346-85-0
Molekylformel C10H11BrO
Molekylvikt (g/mol) 227.101
InChI-nyckel GSCCVWPVPFIRJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-2,4-dimethylphenyl ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethylphenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethylphenyl, 2-bromo-2',4'-dimethylacetophenone, 2,4-dimethylphenacyl bromide, 2,4-dimethyl phenacyl bromide, pubchem16796, 2,4-dimethylphenacyl bromid, ksc557o1l, alpha-bromo-2',4'-dimethylacetophenone
PubChem CID 2063450
IUPAC-namn 2-brom-l-(2,4-dimetylfenyl)etanon
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)CBr)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(2, 4-dimethylphenyl)ethan-1-one
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel (CH3)2C6H3C(O)CH2Br
Kvantitet 1 g
Formel vikt 227.1
Procent renhet 97%