Läs mer
2-brom-1-(2,4-dimetylfenyl)etan-1-on, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4509940
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10130692 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10293022 10 g Amber Glass Bottle 10g
10422074 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10130692 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD00248DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 26346-85-0
Molekylformel C10H11BrO
Molekylvikt (g/mol) 227.101
InChI-nyckel GSCCVWPVPFIRJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-2,4-dimethylphenyl ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethylphenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethylphenyl, 2-bromo-2',4'-dimethylacetophenone, 2,4-dimethylphenacyl bromide, 2,4-dimethyl phenacyl bromide, pubchem16796, 2,4-dimethylphenacyl bromid, ksc557o1l, alpha-bromo-2',4'-dimethylacetophenone
PubChem CID 2063450
IUPAC-namn 2-brom-l-(2,4-dimetylfenyl)etanon
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)CBr)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(2, 4-dimethylphenyl)ethan-1-one
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel (CH3)2C6H3C(O)CH2Br
Kvantitet 1 g
Formel vikt 227.1
Procent renhet 97%