Läs mer
2-brom-1-[2,6-diklor-4-(trifluormetyl)fenyl]etan-1-on, Thermo Scientific™
Produktkod. 10059471
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10059471 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10143234 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10059471 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW04510DA
Kemiska identifierare
CAS 175205-89-7
Molekylformel C9H4BrCl2F3O
Molekylvikt (g/mol) 335.93
MDL-nummer MFCD00221016
InChI-nyckel MSMAFPRJZLLQNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-2',6'-dichloro-4'-trifluoromethyl-acetophenone, 2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, ethanone,2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl, 2-bromo-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-acetophenone, 2-bromo-2',6'-dichloro-4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2,6-bis chloranyl-4-trifluoromethyl phenyl-2-bromanyl-ethanone
PubChem CID 2781609
IUPAC-namn 2-brom-1-[2,6-diklor-4-(trifluormetyl)fenyl]etanon
LEDER FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(C(=O)CBr)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-[2, 6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 335.93
Procent renhet 95%