Läs mer
2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethan-1-one, Tech., Thermo Scientific™
Produktkod. 10223522
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10223522 1 g Amber Glass Bottle 1g
10712513 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10223522 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB06335DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 5000-66-8
Molekylformel C8H6BrClO
Molekylvikt (g/mol) 233.489
MDL-nummer MFCD00832993
InChI-nyckel WZWWEVCLPKAQTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-2'-chloroacetophenone, 2-bromo-1-2-chlorophenyl ethanone, 2-bromo-1-2-chlorophenyl ethan-1-one, 2'-chlorophenacyl bromide, 2-chlorophenacyl bromide, 2'-chloro-2-bromoacetophenone, bromomethyl 2-chlorophenyl ketone, 2-bromo-1-2-chlorophenyl-1-ethanone, zlchem 501, 2-chlorophenacylbromide
PubChem CID 2735785
IUPAC-namn 2-bromo-1-(2-chlorophenyl)ethanone
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethan-1-one
Densitet 1.6020g/mL
Förpackning Amber Glass Bottle
Linjär formel BrCH2C(O)C6H4Cl
Kvantitet 1 g
Formel vikt 233.49
Procent renhet Tech.
Kvalitet Technical