Läs mer
2-brom-1-(2-klorpyridin-4-yl)etanon, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10574194
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10574194 1 g 1g
10387494 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10574194 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC53605DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 23794-16-3
Molekylformel C7H5BrClNO
Molekylvikt (g/mol) 234.477
MDL-nummer MFCD09702373
InChI-nyckel BZWBRLWSWBQIBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-2-chloropyridin-4-yl ethanone, 2-bromo-1-2-chloro-4-pyridyl ethanone, 2-bromo-1-2-chloropyridin-4-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-2-chloro-4-pyridinyl ethanone, 2-bromo-1-2-chloro-pyridin-4-yl-ethanone, 2-chloro-4-bromoacetylpyridine, 2-bromo-1-2-chloro-pyridin-4-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-2-chloro-4-pyridinyl, 2-bromo-1-2-chloro 4-pyridyl ethan-1-one, 2-bromanyl-1-2-chloranylpyridin-4-yl ethanone
PubChem CID 16720431
IUPAC-namn 2-brom-l-(2-klorpyridin-4-yl)etanon
LEDER C1=CN=C(C=C1C(=O)CBr)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(2-chloropyridin-4-yl)ethanone
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 234.48
Procent renhet 95%