Läs mer
2-brom-1-(2-fenoxifenyl)etanon, Thermo Scientific™
Produktkod. 10307644
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10307644 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10164244 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10307644 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC49905CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 94402-42-3
Molekylformel C14H11BrO2
Molekylvikt (g/mol) 291.144
MDL-nummer MFCD08435906
InChI-nyckel UWRDQDVDGPRCKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-2-phenoxyphenyl ethanone, 2-bromo-1-2-phenoxyphenyl ethan-1-one, 2-phenoxy phenacyl bromide, 2-bromoacetyl diphenyl ether
PubChem CID 13074046
IUPAC-namn 2-brom-l-(2-fenoxifenyl)etanon
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(2-phenoxyphenyl)ethanone
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 291.14
Procent renhet 95%