missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromo-1-(2-pyrazinyl) Ethanone Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-1-(2-pyrazinyl) Ethanone Hydrobromide |
| CAS | 126353-32-0 |
| Molekylformel | C6H6Br2N2O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Bromo-1-pyrazin-2-ylethanone, 2-Bromo-1-pyrazinylethanone Hydrobromide, 2-(2-Bromoacetyl)pyrazine, 2-(Bromoacetyl)pyrazine Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5BrN2O.BrH/c7-3-6(10)5-4-8-1-2-9-5;/h1-2,4H,3H2;1H |
| LEDER | Br.BrCC(=O)c1cnccn1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1-pyrazin-2-ylethanone;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.93 |
| Formel vikt | 279.8847 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?