Läs mer
2-brom-1-(2-pyridinyl)-1-etanonhydrobromid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10471304
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10471304 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
10314762 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10471304 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC04005EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 17570-98-8
Molekylformel C7H7Br2NO
Molekylvikt (g/mol) 280.947
InChI-nyckel BYKVUGZUYJUSKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-2-yl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-2-pyridinyl-1-ethanone hydrobromide, 2-2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromoacetylpyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-2-ylethanone hydrobromide, 2-bromo-1-2-pyridinyl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-2-yl ethan-1-one hydrobromide, zlchem 1071, pubchem21374
PubChem CID 2776231
IUPAC-namn 2-brom-l-pyridin-2-yletanon;hydrobromid
LEDER C1=CC=NC(=C1)C(=O)CBr.Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 280.95
Procent renhet 90%