Läs mer
2-brom-1-(2-tienyl)-1-etanon, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Produktkod. 10039201
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10039201 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10416462 1 g Bärnstensglasflaska 1g
10567844 5 g Bärnstensglasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10039201 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC13005CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Chemical Identifiers
CAS 10531-41-6
Molekylformel C6H5BrOS
Molekylvikt (g/mol) 205.069
InChI-nyckel UHWNENCHFSDZQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-thiophen-2-yl ethanone, 2-2-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-2-thienyl-1-ethanone, 2-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-thiophen-2-yl-ethanone, 2-bromo-1-2-thienyl ethanone, 2-bromo-1-thiophen-2-yl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-thienyl, ethanone, 2-bromo-1-thienyl, 2-bromo-1-2-thienyl ethan-1-one
PubChem CID 2776372
IUPAC-namn 2-brom-l-tiofen-2-yletanon
LEDER C1=CSC(=C1)C(=O)CBr
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(2-thienyl)-1-ethanone
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 205.07
Procent renhet 90%