Läs mer
2-brom-1-[3-(4-klorfenyl)-5-isoxazolyl]-1-etanon, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10223142
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10223142 250 mg 250mg
10170702 1 g 1g
10301645 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10223142 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB05675CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 258506-49-9
Molekylformel C11H7BrClNO2
Molekylvikt (g/mol) 300.536
MDL-nummer MFCD00662759
InChI-nyckel OUHGJKFYGYXITB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-5-isoxazolyl-1-ethanone, 5-bromoacetyl-3-4-chlorophenyl isoxazole, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl isoxazol-5-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-1,2-oxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl isoxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-isoxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-4-chloro-phenyl-isoxazol-5-yl-ethanone, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-1,2-oxazol-5-yl ethan-1-one, pubchem8718
PubChem CID 2799661
IUPAC-namn 2-brom-1-[3-(4-klorfenyl)-1,2-oxazol-5-yl]etanon
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=NOC(=C2)C(=O)CBr)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-[3-(4-chlorophenyl)-5-isoxazolyl]-1-ethanone
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 300.54
Procent renhet 97%