Läs mer
2-Bromo-1,3,4-thiadiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-1,3,4-thiadiazole |
| CAS | 61929-24-6 |
| Molekylformel | C2HBrN2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2HBrN2S/c3-2-5-4-1-6-2/h1H |
| LEDER | Brc1nncs1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1,3,4-thiadiazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.01 |
| Formel vikt | 163.9044 |