Läs mer
2-brom-1-[3,5-di(trifluormetyl)fenyl]etan-1-on, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2697907
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10693033 1 g 1g
10334112 10 g 10g
10672505 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10693033 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB07614DA
Kemiska identifierare
CAS 131805-94-2
Molekylformel C10H5BrF6O
Molekylvikt (g/mol) 335.043
MDL-nummer MFCD00792434
InChI-nyckel ZEKBFXJTIAEUOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl-2-bromoethanone, 3',5'-bis trifluoromethyl-2-bromoacetophenone, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl-2-bromoethan-1-one, 3,5-bistrifluoromethyl-phenacyl bromide, 3,5-bis trifluoromethyl phenacyl bromide, ethanone,1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl-2-bromo, 3,5-bis trifluoromethyl phenacylbromide, a-bromo-3',5'-bis trifluoromethyl acetophenone, 2-bromo-1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethanone
PubChem CID 2736170
IUPAC-namn 1-[3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]-2-brometanon
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-[3, 5-di(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel (CF3)2C6H3C(O)CH2Br
Kvantitet 1 g
Formel vikt 335.04
Procent renhet 95%