Läs mer
2-brom-l-(3,5-dimetyl-l-bensotiofen-2-yl)-1-etanon, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10513052
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10513052 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10513052 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00429DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(3, 5-dimethyl-1-benzothiophen-2-yl)-1-ethanone
CAS 388088-83-3
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Molekylformel C12H11BrOS
MDL-nummer MFCD03407327
Kvantitet 1 g
Synonym 2-bromo-1-3,5-dimethyl-1-benzothiophen-2-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-3,5-dimethyl-1-benzothiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-3,5-dimethylbenzo b thiophen-2-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-3,5-dimethylbenzo b thien-2-yl, 2-bromo-1-3,5-dimethyl-1-benzothiophen-2-yl ethan-1-one
InChI-nyckel BEGKHWMWXSYGJZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC2=C(C=C1)SC(=C2C)C(=O)CBr
IUPAC-namn 2-brom-1-(3,5-dimetyl-1-bensotiofen-2-yl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 283.183
PubChem CID 2779776
Formel vikt 283.19
Procent renhet 95%