Läs mer
2-Brom-1,3,5-triklorosbensen, 97 %
Produktkod. 11481587
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11481587 5 g 5g
11491587 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11481587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25000.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 19393-96-5 | C6H2BrCl3 | 260,34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19393-96-5
Molekylformel C6H2BrCl3
Molekylvikt (g/mol) 260.34
MDL-nummer MFCD00060653
InChI-nyckel BAPPAFMEUDJAQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140526
IUPAC-namn 2-brom-1,3,5-triklorbensen
LEDER ClC1=CC(Cl)=C(Br)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1,3,5-trichlorobenzene
Kvantitet 5 g
Synonym 1-bromo-2,4,6-trichlorobenzene, 2,4,6-trichlorobromobenzene, benzene, 2-bromo-1,3,5-trichloro, benzene,2-bromo-1,3,5-trichloro, acmc-20aoxf, 1,3,5-trichloro-2-bromobenzene, 2,4,6-trichloro-1-bromobenzene, 2-bromo-1,3,5-trichloro-benzene, #, 2-bromanyl-1,3,5-tris chloranyl benzene
Formel vikt 260.34
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.