Läs mer
2-Bromo-1,3,5-trifluorobenzene, 98+%
Produktkod. 11468757
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468757 5 g 5g
11458757 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11468757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19920.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2367-76-2 | C6H2BrF3 | 210.98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2367-76-2
Molekylformel C6H2BrF3
Molekylvikt (g/mol) 210.98
MDL-nummer MFCD00000334
InChI-nyckel PZBSPSOGEVCRQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2,4,6-trifluorobenzene, 2,4,6-trifluorobromobenzene, 2-bromo-1,3,5-trifluoro-benzene, benzene, 2-bromo-1,3,5-trifluoro, 1-bromo-2,4,6-trifluoro benzene, 1,3,5-trifluoro-2-bromobenzene, fr cf ef be, pubchem4306, acmc-1cbzk, intermediates-zcf02629
PubChem CID 75398
IUPAC-namn 2-brom-1,3,5-trifluorbensen
LEDER FC1=CC(F)=C(Br)C(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1,3,5-trifluorobenzene
Smältpunkt 3°C to 4°C
Densitet 1.79
Kokpunkt 140°C to 141°C
Flampunkt 58°C (136°F)
Brytningsindex 1.485
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 2502668
Formel vikt 210.98
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.