Läs mer
2-Bromo-1,3,5-triisopropylbensen, 96 %
Produktkod. 11437647
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437647 25 g 25g
11447647 100 g 100g
11457647 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11437647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15692.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21524-34-5 | C15H23Br | 283,253 g/mol
2-brom-1,3,5-triisopropylbensen används i Suzuki-reaktionen. Det har visat sig åstadkomma mycket selektiva ringslutningar av homoallyliska alkoholer till substituerade tetrahydrofuraner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Bromo-1,3,5-triisopropylbensen används i Suzuki-reaktionen. Det har visat sig åstadkomma mycket selektiva ringslutningar av homoallyliska alkoholer till substituerade tetrahydrofuraner.
Löslighet Något blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21524-34-5
Molekylformel C15H23Br
Molekylvikt (g/mol) 283.253
MDL-nummer MFCD00051547
InChI-nyckel FUMMYHVKFAHQST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1,3,5-triisopropylbenzene, 1-bromo-2,4,6-triisopropylbenzene, 2,4,6-triisopropylbromobenzene, 1,3,5-triisopropyl-2-bromobenzene, 2-bromo-1,3,5-tris propan-2-yl benzene, 2-bromo-1,3,5-triisopropyl-benzene, 2-bromo-1,3,5-tri propan-2-yl benzene, benzene, 2-bromo-1,3,5-tris 1-methylethyl, 2-bromo-1,3,5-tris 1-methylethyl-benzene, acmc-209flf
PubChem CID 140846
IUPAC-namn 2-brom-l,3,5-tri(propan-2-yl)bensen
LEDER CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)Br)C(C)C
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene
Kokpunkt 125°C to 126°C (4 mmHg)
Brytningsindex 1.5225
Kvantitet 25 g
Beilstein 1953440
Löslighetsinformation Slightly miscible with water.
Formel vikt 283.25
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.