Läs mer
2-Bromo-1,3,5-trimetyl-4-nitrobensen, 90+%
Produktkod. 11391827
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11391827 1 g 1g
11301837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05107.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 90561-85-6 | C9H10BrNO2 | 244,088 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90561-85-6
Molekylformel C9H10BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 244.088
MDL-nummer MFCD00015924
InChI-nyckel IUFDRRDWXUSFBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2,4,6-trimethylnitrobenzene, 2-bromo-4-nitro-1,3,5-trimethylbenzene, 1-bromo-3-nitro-2,4,6-trimethylbenzene, 4-bromo-2-nitromesitylene, 4-bromo-1,3,5-trimethyl-2-nitrobenzene, 2-bromanyl-1,3,5-trimethyl-4-nitro-benzene
PubChem CID 2757200
IUPAC-namn 2-brom-l,3,5-trimetyl-4-nitrobensen
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1[N+](=O)[O-])C)Br)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1,3,5-trimethyl-4-nitrobenzene
Smältpunkt 56 °C till 62 °C
Kokpunkt 106 °C till 107 °C (1,3 mmHg)
Kvantitet 1 g
Beilstein 1958703
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 244.09
Procent renhet ≥90%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.