Läs mer
2-Bromo-1,3-benzothiazole, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10475502
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10475502 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
1 options
Produktkod. 10475502 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC06010CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 2516-40-7
Molekylformel C7H4BrNS
Molekylvikt (g/mol) 214.08
MDL-nummer MFCD02681887
InChI-nyckel DRLMMVPCYXFPEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzothiazole, 2-bromobenzo d thiazole, benzothiazole, 2-bromo, dsstox_cid_1498, dsstox_rid_76188, dsstox_gsid_21498, 2-bromobenzthiazole, 2-bromo benzothiazole, 2-bromo-benzothiazole, acmc-20a0ou
PubChem CID 612040
IUPAC-namn 2-bromo-1,3-benzothiazole
LEDER C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1, 3-benzothiazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 214.09
Procent renhet 97%