Läs mer
2-Bromo-1,3-bis(tert-butyldimethylsilyloxy)propane-d4, TRC
Produktkod. 30332247
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30332247 100 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30332247 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB681862100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1,3-bis(tert-butyldimethylsilyloxy)propane-d4
CAS 1794816-65-1
Molekylformel C15H31D4BrO2Si2
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H35BrO2Si2/c1-14(2,3)19(7,8)17-11-13(16)12-18-20(9,10)15(4,5)6/h13H,11-12H2,1-10H3/i11D2,12D2
LEDER [2H]C([2H])(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C(Br)C([2H])([2H])O[Si](C)(C)C(C)(C)C
IUPAC-namn [2-bromo-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-1,1,3,3-tetradeuteriopropoxy]-tert-butyl-dimethylsilane
Molekylvikt (g/mol) 387.54
Formel vikt 386.161
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.