Läs mer
2-brom-1-(3-klor-4-metylfenyl)propan-1-on, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10222492
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10222492 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10793993 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10222492 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09098DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175135-93-0
Molekylformel C10H10BrClO
Molekylvikt (g/mol) 261.543
MDL-nummer MFCD00067862
InChI-nyckel RGMFWCVOMGKIJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl propan-1-one, 2-bromo-3'-chloro-4'-methylpropiophenone, 1-propanone,2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl, 2-bromo-3'-chloro-4'methyl propiophenone, 2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl-1-propanone, 2-bromanyl-1-3-chloranyl-4-methyl-phenyl propan-1-one
PubChem CID 2774950
IUPAC-namn 2-brom-l-(3-klor-4-metylfenyl)propan-1-on
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)C(C)Br)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(3-chloro-4-methylphenyl)propan-1-one
CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 261.55
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk