Läs mer
2-Brom-1,3-diklor-5-(trifluorometoxi)bensen, 97 %
Produktkod. 11394656
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11394656 1 g 1g
11384656 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394656 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32580.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 118754-55-5 | C7H2BrCl2F3O | 309,891 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118754-55-5
Molekylformel C7H2BrCl2F3O
Molekylvikt (g/mol) 309.891
MDL-nummer MFCD03412210
InChI-nyckel CAAJZKZQEJSRJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1,3-dichloro-5-trifluoromethoxy benzene, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy bromobenzene, 4-bromo-3,5-dichloro-1-trifluoromethoxy benzene, benzene,2-bromo-1,3-dichloro-5-trifluoromethoxy, acmc-1c5si
PubChem CID 18947696
IUPAC-namn 2-brom-l,3-diklor-5-(trifluormetoxi)bensen
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Cl)Br)Cl)OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1,3-dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Kvantitet 1 g
Formel vikt 309.9
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.