Läs mer
2-Bromo-1,3-diethyl-5-methylbenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-1,3-diethyl-5-methylbenzene |
| CAS | 314084-61-2 |
| Molekylformel | C11H15Br |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15Br/c1-4-9-6-8(3)7-10(5-2)11(9)12/h6-7H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CCc1cc(C)cc(CC)c1Br |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1,3-diethyl-5-methylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.14 |
| Formel vikt | 226.0357 |