Läs mer
2-Bromo-1,3-diethylbenzene, 94%
Produktkod. 11332176
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332176 1 g 1g
11342176 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332176 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03482.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65232-57-7 | C10H13Br | 213.12 g/mol
2-Bromo-1,3-dietylbensen används som råvara i syntetisk organisk kemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-Brom-1,3-dietylbensen används som råvara i syntetisk
organisk kemi.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65232-57-7
Molekylformel C10H13Br
Molekylvikt (g/mol) 213.12
MDL-nummer MFCD00017770
InChI-nyckel FPWGIABDOFXETH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diethylbromobenzene, 1-bromo-2,6-diethylbenzene, 2,6-diethyl bromobenzene, benzene, 2-bromo-1,3-diethyl, acmc-20ao3d, 2,6-diethylphenylbromide, 2,6-diethylphenyl bromide, 1,3-diethyl-2-bromobenzene, 2-bromo-1,3-diethyl-benzene, #
PubChem CID 522160
IUPAC-namn 2-brom-1,3-dietylbensen
LEDER CCC1=CC=CC(CC)=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1,3-diethylbenzene
Densitet 1.264
Kokpunkt 78°C to 80°C (2 mmHg)
Brytningsindex 1.544
Kvantitet 1 g
Beilstein 2501180
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 213.12
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.