Läs mer
2-Brom-1,3-difluorbensen, 98 %
Produktkod. 11483354
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483354 25 g 25g
11473354 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483354 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10633.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 64248-56-2 | C6H3BrF2 | 192,991 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64248-56-2
Molekylformel C6H3BrF2
Molekylvikt (g/mol) 192.991
MDL-nummer MFCD00009894
InChI-nyckel HRZTZLCMURHWFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2,6-difluorobenzene, 2,6-difluorobromobenzene, benzene, 2-bromo-1,3-difluoro, 2-bromo-1,3-difluoro-benzene, m-difluorobromobenzene, pubchem3034, acmc-1bc5o, 2,6-difluoro-bromobenzene, 1-bromo-2,6-diflurobenzene
PubChem CID 123557
IUPAC-namn 2-brom-1,3-difluorbensen
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1,3-difluorobenzene
Densitet 1.71
Kokpunkt 61 °C (35 mmHg)
Flampunkt 53 °C (127 °F)
Brytningsindex 1.511
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1681053
Formel vikt 192.99
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.