Läs mer
2-Bromo-1,3-dimethoxybenzene, 98%
Produktkod. 11491050
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11491050 1 g 1g
11401060 5 g 5g
11411060 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491050 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25485.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16932-45-9 | C8H9BrO2 | 217.062 g/mol
2-brom-1,3-dimetoxibensen används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-Bromo-1,3-dimetoxibensen används som en
farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibelt material är starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16932-45-9
Molekylformel C8H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 217.062
MDL-nummer MFCD07780177
InChI-nyckel VHVYSMMZHORFKU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 612296
IUPAC-namn 2-brom-1,3-dimetoxibensen
LEDER COC1=C(C(=CC=C1)OC)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1,3-dimethoxybenzene
Smältpunkt 91°C to 94°C
Kvantitet 1 g
Synonym 1-bromo-2,6-dimethoxybenzene, 2-bromo-3-methoxyanisole, 2,6-dimethoxybromobenzene, benzene, bromo-1,3-dimethoxy, benzene,2-bromo-1,3-dimethoxy, 1,3-dimethoxy-2-bromobenzene, acmc-209dzi, 2.6-dimethoxybromobenzene, benzene, 2-bromo-1,3-dimethoxy
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 217.06
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.