Läs mer
2-brom-1-(3-etyl-5,5,8,8-tetrametyl-5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yl)etan-1-on,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10582852
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10582852 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10582852 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD00361DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one
CAS 175136-57-9
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Molekylformel C18H25BrO
MDL-nummer MFCD00052015
Kvantitet 1 g
Synonym 2-bromo-1-3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 7-bromoacetyl-6-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 2-bromo-1-3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one, 2-bromanyl-1-3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone
InChI-nyckel BBHJYKJAWKZSHS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC1=CC2=C(C=C1C(=O)CBr)C(CCC2(C)C)(C)C
IUPAC-namn 2-brom-1-(3-etyl-5,5,8,8-tetrametyl-6,7-dihydronaftalen-2-yl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 337.301
PubChem CID 254968
Formel vikt 337.3
Procent renhet 95%