Läs mer
2-brom-1-(3-fenylisoxazol-5-yl)etan-1-on 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10062264
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10062264 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10089481 1 g Bärnstensglasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10062264 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB04811EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 14731-14-7
Molekylformel C11H8BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 266.09
MDL-nummer MFCD00173898
InChI-nyckel XTBXGZOVSCTNEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoacetyl-3-phenylisoxazole, 2-bromo-1-3-phenylisoxazol-5-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-phenylisoxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-phenyl-isoxazol-5-yl-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-3-phenyl-5-isoxazolyl, pubchem8717, buttpark 43\57-72
PubChem CID 2735532
IUPAC-namn 2-brom-1-(3-fenyl-1,2-oxazol-5-yl)etanon
LEDER BrCC(=O)C1=CC(=NO1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(3-phenylisoxazol-5-yl)ethan-1-one
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 266.09
Procent renhet 95%