missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromo-1,3-propanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-1,3-propanediol |
| CAS | 4704-87-4 |
| Molekylformel | C3H7BrO2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Glycerol β-Bromohydrin |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7BrO2/c4-3(1-5)2-6/h3,5-6H,1-2H2 |
| LEDER | C(C(CO)Br)O |
| IUPAC-namn | 2-bromopropane-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.99 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?