Läs mer
2-brom-1-(3-tienyl)-1-etanon, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10041694
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10041694 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10041694 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC13105DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 1468-82-2
Molekylformel C6H5BrOS
Molekylvikt (g/mol) 205.07
MDL-nummer MFCD02677695
InChI-nyckel TXEJYUFJFSPCHH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776379
LEDER BrCC(=O)C1=CSC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(3-thienyl)-1-ethanone
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Synonym 2-bromo-1-3-thienyl-1-ethanone, 2-bromo-1-thiophen-3-yl ethanone, 3-bromoacetylthiophene, 3-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-thiophen-3-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-thienyl ethanone, ethanone,2-bromo-1-3-thienyl, ethanone, 2-bromo-1-3-thienyl, 2-bromo-1-thien-3-yl-1-ethanone
IUPAC-namn 2-brom-l-tiofen-3-yletanon
Formel vikt 205.07
Procent renhet 97%