Läs mer
2-brom-1-[4-(2-furyl)fenyl]etanon, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10153454
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10153454 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 10153454 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC34405CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-[4-(2-furyl)phenyl]ethanone
CAS 868755-47-9
CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Molekylformel C12H9BrO2
Linjär formel Yes
MDL-nummer MFCD08435854
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-bromo-1-4-2-furyl phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-furan-2-yl phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-2-furyl phenyl ethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-4-2-furanyl phenyl, 2-bromo-1-4-furan-2-yl phenyl ethan-1-one
InChI-nyckel SONOLDBWXMKWPY-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=COC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr
IUPAC-namn 2-brom-l-[4-(furan-2-yl)fenyl]etanon
Molekylvikt (g/mol) 265.106
PubChem CID 18525721
Formel vikt 265.11
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk