Läs mer
2-brom-1-[4-(2-tienyl)fenyl]-1-etanon,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10681075
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10681075 250 mg 250mg
10113942 1 g 1g
10102884 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10681075 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC12005CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 128746-80-5
Molekylformel C12H9BrOS
Molekylvikt (g/mol) 281.167
MDL-nummer MFCD06659059
InChI-nyckel QFHKNYPNLSJEQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795250
IUPAC-namn 2-brom-l-(4-tiofen-2-ylfenyl)etanon
LEDER C1=CSC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-[4-(2-thienyl)phenyl]-1-ethanone
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-bromo-1-4-2-thienyl phenyl-1-ethanone, ethanone,2-bromo-1-4-2-thienyl phenyl, 2-bromo-1-4-thiophen-2-yl phenyl ethanone, acmc-20msyh, 2-bromo-1-thien-2yphenyl ethanone, 2-bromo-4'-thien-2-yl acetophenone, 2-bromo-1-4-thiophen-2-ylphenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-2-thienyl phenyl, 2-bromo-1-4-thien-2-yl phenyl ethan-1-one
Formel vikt 281.17
Procent renhet 97%