Läs mer
2-brom-1-[4-(3-bromtien-2-yl)fenyl]etanon, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10662505
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10662505 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10664015 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10662505 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC67805CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 944450-89-9
Molekylformel C12H8Br2OS
Molekylvikt (g/mol) 360.06
MDL-nummer MFCD09879969
InChI-nyckel YTVAARIMMJZZIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-4-3-bromothien-2-yl phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-3-bromothiophen-2-yl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-4-3-bromothiophen-2-yl phenyl ethanone, 4-3-bromothien-2-yl phenacyl bromide, 4-4-bromothien-2-yl phenacyl bromide
PubChem CID 24229752
IUPAC-namn 2-brom-1-[4-(3-bromtiofen-2-yl)fenyl]etanon
LEDER BrCC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=C(Br)C=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-[4-(3-bromothien-2-yl)phenyl]ethanone
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 360.07
Procent renhet 97%