Läs mer
2-brom-1-(4-klor-3-nitrofenyl)etan-1-on, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Produktkod. 10427622
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10427622 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10334192 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10327014 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10427622 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer JP00700DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 22019-49-4
Molekylformel C8H5BrClNO3
Molekylvikt (g/mol) 278.486
InChI-nyckel FXNQTMRPLLNPQY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778330
IUPAC-namn 2-brom-l-(4-klor-3-nitrofenyl)etanon
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=O)CBr)[N+](=O)[O-])Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(4-chloro-3-nitrophenyl)ethan-1-one
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl ethanone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl ethan-1-one, 4-chloro-3-nitrophenacylbromide, 4-chloro-3-nitrophenacyl bromide, ethanone,2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl, 4-chloro-3-nitro-phenacyl bromide, 4-chloro-3-nitrophen-acyl bromide, 2-bromo-4'-chloro-3'-nitroacetophenone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitro-phenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl
Formel vikt 278.49
Procent renhet 95%