Läs mer
2-brom-1-(4-klorfenyl)-2-(4-metylfenyl)etan-1-on,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10190872
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10190872 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10190872 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer DP00551DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-2-(4-methylphenyl)ethan-1-one
CAS 119267-79-7
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C15H12BrClO
Linjär formel CH3C6H4CHBrC(O)C6H4Cl
MDL-nummer MFCD00052202
Kvantitet 1 g
Synonym 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-4-methylphenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-4-methylphenyl ethanone, ethanone,2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-4-methylphenyl, acmc-1c1ge, alpha-bromo-4-chloro-4'-methyldeoxybenzoin, alpha-bromo-4-chloro-4/'-methyldeoxybenzoin, 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-4-tolyl ethanone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-p-tolyl ethanone
InChI-nyckel DGZRBDCHGUEXDT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C(C(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl)Br
IUPAC-namn 2-brom-1-(4-klorfenyl)-2-(4-metylfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 323.614
PubChem CID 2777296
Formel vikt 323.62
Procent renhet 95%