Läs mer
2-brom-1-(4-klorfenyl)-2-fenyletan-1-on,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10334332
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10334332 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10394372 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10334332 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer DP00542CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1889-78-7
Molekylformel C14H10BrClO
Molekylvikt (g/mol) 309.59
MDL-nummer MFCD00052201
InChI-nyckel OBEFSOTWERFWSZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenylethan-1-one, 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenylethanone, 1-4-chlorophenyl-2-bromo-2-phenylethanone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenyl-ethanone, alpha-bromo-alpha-phenyl-4'-chloroacetophenone, ethanone,2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenyl
PubChem CID 2777295
LEDER ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(Br)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-2-phenylethan-1-one
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel C6H5CHBrC(O)C6H4Cl
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 2-brom-1-(4-klorfenyl)-2-fenyletan-1-on
Formel vikt 309.59
Procent renhet 95%