missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)ethylene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)ethylene |
| CAS | 125428-11-7 |
| Molekylformel | C8 H6 Br Cl |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6BrCl/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-6H/b6-5+ |
| LEDER | Clc1ccc(\C=C\Br)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-[(E)-2-bromoethenyl]-4-chlorobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.49 |
| Formel vikt | 215.9341 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?