Läs mer
2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8BrClO/c1-6(10)9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-6H,1H3 |
| Formel vikt | 245.9447 |