missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromo-1,4-dimethoxy-3-methyl-naphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-1,4-dimethoxy-3-methyl-naphthalene |
| CAS | 53772-33-1 |
| Molekylformel | C13H13BrO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Bromo-1,4-dimethoxy-3-methylnaphthalene, 2-Bromo-3-methyl-1,4-dimethoxynaphthalene, NSC 157901 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13BrO2/c1-8-11(14)13(16-3)10-7-5-4-6-9(10)12(8)15-2/h4-7H,1-3H3 |
| LEDER | COc1c(C)c(Br)c(OC)c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1,4-dimethoxy-3-methylnaphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.15 |
| Formel vikt | 280.0099 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?