Läs mer
2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene, 98%
Produktkod. 11407547
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407547 10 g 10g
11417547 50 g 50g
11427547 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11407547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15640.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25245-34-5 | C8H9BrO2 | 217.06 g/mol
2-brom-1,4-dimetoxibensen har använts vid framställning av S-(-)-2-[N-(trifluoracetyl)amino]-1-(2,5-dimetoxi-4-bromfenyl)-1-propanon, 1,4-bis{4-[2-(4-pyridyl)etenyl]fenyl} 1,4-bis{2,5-dimetoxi-4-[2-(4-pyridyl)etenyl]fenyl}butadiyn och 1-brom-4-jod-2,5-dimetoxibensen. Den kan användas som en kemisk redox-skytteltillsats i litiumjonbatterier för upprepad överladdning och överladdningsskydd.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-brom-1,4-dimetoxibensen har använts vid framställning av S-(-)-2-[N-(trifluoracetyl)amino]-1-(2,5-dimetoxi-4-bromfenyl)-1-propanon, 1,4-bis{4-[2-(4-pyridyl)etenyl]fenyl} 1,4-bis{2,5-dimetoxi-4-[2-(4-pyridyl)etenyl]fenyl}butadiyn och 1-brom-4-jod-2,5-dimetoxibensen. Den kan användas som en kemisk redox-skytteltillsats i litiumjonbatterier för upprepad överladdning och överladdningsskydd.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, väl ventilerat. Förvara behållaren väl tillsluten. Ljuskänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25245-34-5
Molekylformel C8H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 217.06
MDL-nummer MFCD00008355
InChI-nyckel DWCGNRKFLRLWCJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 91353
IUPAC-namn 2-brom-1,4-dimetoxibensen
LEDER COC1=CC=C(OC)C(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene
Densitet 1.441
Kokpunkt 260°C to 262°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.57
Kvantitet 10 g
Beilstein 2441884
Synonym 1-bromo-2,5-dimethoxybenzene, benzene, 2-bromo-1,4-dimethoxy, 2,5-dimethoxybromobenzene, pubchem19785, 2-bromo-4-methoxyanisole, acmc-1cby3, ksc490m9p, 1,4-dimethoxy-2-bromobenzene, 1-bromo-2, 5-dimethoxybenzene, dwcgnrkflrlwcj-uhfffaoysa
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 217.07
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.