Läs mer
2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1-propanone, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15487858
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15487858 5 g 5g
15477858 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15487858 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H61338.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 345-94-8
Molekylformel C9H8BrFO
Molekylvikt (g/mol) 231.064
MDL-nummer MFCD11131405
InChI-nyckel QKHHCXOSPQAQQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-4-fluorophenyl propan-1-one, 2-bromo-1-4-fluorophenyl-1-propanone, acmc-209i8k, 2-bromo-4'-fluoropropiophenone, 4-fluoro-alpha-bromopropiophenone, 1-4-fluorophenyl-2-bromo-1-propanone, 2-bromo-1-4-fluorophenyl-propan-1-one
PubChem CID 13051652
IUPAC-namn 2-bromo-1-(4-fluorophenyl)propan-1-one
LEDER CC(C(=O)C1=CC=C(C=C1)F)Br
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1-propanone
Kvantitet 5 g
Formel vikt 231.06
Procent renhet 98%
Fysisk form Solid